Print…
2,3-Dimethylthiophene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H31641.03 H31641.06
H31641.03EA 91 EUR
H31641.03 H31641.06
2,3-Dimethylthiophene ≥97%
2,3-Dimethylthiophene
Purity: 97% CAS No.: 632-16-6 Molecular Formula: C6H8S Formula Weight: 112.19 Flash Point: 26° (79°F) Boiling Point: 142° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00130081
Fórmula: C₆H₈S
Ponto de ebulição: 142 °C
Ponto de Fusão: –49 °C
Densidade: 1,0021 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 26 °C (79 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00130081
Número CAS: 632-16-6
EINECS: 211-170-2
ADR: 3,III