Print…
Tetrahidrotiofeno para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21095.0005 8.21095.0250
8.21095.0005EA 25.7 EUR
8.21095.0005 8.21095.0250
Tetrahidrotiofeno para síntese, Sigma-Aldrich®
Tetrahidrotiofeno
Fórmula: C₄H₈S
Ponto de ebulição: 119 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –96 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005476
Número CAS: 110-01-0
EINECS: 203-728-9
UN: 2412
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09357
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -96 °C
Molar Mass 88.16 g/mol
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 19 hPa (20 °C)
Flash Point 19 °C
Refractive Index 1.504 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 12.1 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 202 °C