Print…
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
324620-10G 324620-250G 324620-50G
SIAL324620-10GEA 51 EUR
SIAL324620-10G SIAL324620-250G SIAL324620-50G
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide, Sigma-Aldrich®
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide
Fórmula: C₆H₁₈LiNSi₂
Peso Molecular: 167.33 g/mol
Ponto de ebulição: 80…84 °C (0.01 mmHg)
Ponto de Fusão: 105…107 °C
Densidade: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008261
Número CAS: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
UN: 3396
ADR: 4.3 II