4-Picoline N-oxide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A17330.14
A17330.22
A17330.14EA
49.5
EUR
A17330.14
A17330.22
4-Picoline N-oxide ≥98%
4-Picoline N-oxide
Purity: 98%
CAS No.: 1003-67-4
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 149°(300°F)
Melting Point: 182-185°
Boiling Point: 152°/11mm
Beilstein Reference: 106329
MDL No.: MFCD00006210
Fórmula:
C₆H₇NO Ponto de ebulição: 152 °C (11 mmHg) Ponto de Fusão: 182…185 °C Densidade: 1,01…1.02 g/cm³ (185 °C) Ponto de Inflamação: 149 °C (300 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006210 Número CAS: 1003-67-4 EINECS: 213-712-3 |