2-Picoline-N-oxide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L04488.14
L04488.22
L04488.36
L04488.14EA
31.9
EUR
L04488.14
L04488.22
L04488.36
2-Picoline-N-oxide ≥98%
2-Picoline-N-oxide
Purity: 98%
CAS No.: 931-19-1
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 143°(289°F)
Melting Point: 46-50°
Boiling Point: 122°/8mm
Beilstein Reference: 106916
MDL No.: MFCD00006199
Fórmula:
C₆H₇NO Ponto de ebulição: 122 °C (8 mmHg) Ponto de Fusão: 46…50 °C Ponto de Inflamação: 143 °C (289 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006199 Número CAS: 931-19-1 EINECS: 213-230-3 |