Print…
4-Nitro-3-picoline-N-oxide 98%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
370061-1G 370061-5G
370061-1GEA 118 EUR
370061-1G 370061-5G
4-Nitro-3-picoline-N-oxide 98%, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-3-picoline-N-oxide
NLO material.
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 137,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD00014626
Número CAS: 1074-98-2
EINECS: 214-050-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=295d4261ff1b92687eee57e12c17849e4f5b801e&vid=1d97a39ea83235463da9c47fa3b187266470e7fa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance (Colour) Yellow
Appearance (form) Powder or Crystals or Chunk(s)
Purity (HPLC Area %) ≥97.5%
Carbon content 45.6 - 47.9%
Nitrogen content 17.7 - 18.6%
Infrared spectrum Conforms to structure