4-Hydroxy-3-nitropyridine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Nitro-4-pyridon, 3-Nitro-4-pyridone, 3-Nitropyridin-4-ol, 3-Nitro-4-pyridinol
B20963.06
B20963.14
B20963.22
B20963.06EA
46.2
EUR
B20963.06
B20963.14
B20963.22
4-Hydroxy-3-nitropyridine 95%
4-Hydroxy-3-nitropyridine
Purity: 95%
CAS No.: 5435-54-1
Molecular Formula: C5H4N2O3
Formula Weight: 140.10
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 1072928
Fórmula:
C₅H₄N₂O₃ Ponto de Fusão: ∼ 280 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00128874 Número CAS: 5435-54-1 |