Print…
2-Hydroxy-5-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
H48808-100G H48808-25G
SIALH48808-100GEA 245 EUR
SIALH48808-100G SIALH48808-25G
2-Hydroxy-5-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-5-nitropyridine
Fórmula: C₅H₄N₂O₃
Ponto de ebulição: 180…200 °C (0,2 mmHg)
Ponto de Fusão: 191…192 °C
Número MDL : MFCD00006276
Número CAS: 5418-51-9
EINECS: 226-525-7