Print…
2-Hydroxy-5-nitropyridine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13921.14 A13921.22
A13921.14EA 64.7 EUR
A13921.14 A13921.22
2-Hydroxy-5-nitropyridine ≥98%
2-Hydroxy-5-nitropyridine
Purity: 98+% CAS No.: 5418-51-9 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 Melting Point: 188-191° Beilstein Reference: 120352
Fórmula: C₅H₄N₂O₃
Ponto de ebulição: 180…200 °C (0,2 mmHg)
Ponto de Fusão: 188…191 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006276
Número CAS: 5418-51-9
EINECS: 226-525-7