Print…
4-Nitropyridine-N-oxide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
128920050 128920250 128921000
ACRO128920050EA 23 EUR
ACRO128920050 ACRO128920250 ACRO128921000
4-Nitropyridine-N-oxide 97%
4-Nitropyridine-N-oxide
Fórmula: C₅H₄N₂O₃
Ponto de ebulição: 397 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 159…164 °C
Densidade: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006206
Número CAS: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
HPLC ≥96.0 %