2-Bromo-3-fluoropyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H31981.03
H31981.06
H31981.03EA
45.9
EUR
H31981.03
H31981.06
2-Bromo-3-fluoropyridine ≥97%
2-Bromo-3-fluoropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 40273-45-8
Molecular Formula: C5H3BrFN
Formula Weight: 175.99
Refractive Index: 1.5450
Fórmula:
C₅H₃BrFN Peso Molecular: 175.99 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04114128 Número CAS: 40273-45-8 UN: 2810 ADR: 6.1 III |