2-Acetylpyrazine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Pyrazin-2-ylethan-1-one, Acetylpyrazine
A15917.03
A15917.06
A15917.03EA
60.4
EUR
A15917.03
A15917.06
2-Acetylpyrazine ≥99%
2-Acetylpyrazine
Purity: 99%
CAS No.: 22047-25-2
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Melting Point: 75-78°
Boiling Point: 78-79°/8mm
MDL No.: MFCD00006134
Fórmula:
C₆H₆N₂O Ponto de ebulição: 78…79 °C (8 mmHg) Ponto de Fusão: 75…78 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006134 Número CAS: 22047-25-2 EINECS: 244-753-5 |