Print…
2-Acetyl-3-methylpyrazine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-(3-Methylpyrazinyl)ethan-1-one, 1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethanone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W396400-100G-K W396400-1KG-K W396400-25G-K
SIALW396400-100G-KEA 551 EUR
SIALW396400-100G-K SIALW396400-1KG-K SIALW396400-25G-K
2-Acetyl-3-methylpyrazine, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-3-methylpyrazine
Fórmula: C₇H₈N₂O
Ponto de ebulição: 90 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00014612
Número CAS: 23787-80-6
EINECS: 245-889-8