Print…
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
W313203-100G-K W313203-1KG-K W313203-500G-K
SIALW313203-100G-KEA 874 EUR
SIALW313203-100G-K SIALW313203-1KG-K SIALW313203-500G-K
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine, Sigma-Aldrich®
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
Fórmula: C₉H₁₄N₂O
Peso Molecular: 166.22 g/mol
Ponto de ebulição: 237
Ponto de Fusão: 107
Densidade: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006128
Número CAS: 24683-00-9
EINECS: 246-402-1