Print…
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13680.03 A13680.06
A13680.03EA 49.3 EUR
A13680.03 A13680.06
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine ≥98%
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
Purity: 98% CAS No.: 24683-00-9 Molecular Formula: C9H14N2O Formula Weight: 166.22 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.49 MDL No.: MFCD00006128
Fórmula: C₉H₁₄N₂O
Ponto de ebulição: 237 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 107 °C
Densidade: 0,986
Ponto de Inflamação: 80 °C (176 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006128
Número CAS: 24683-00-9
EINECS: 246-402-1