Print…
2-Aminopyrazine
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
10007093-5 10007093-10 10007093-25 10007093-50
CAYM10007093-5EA 47 EUR
CAYM10007093-5 CAYM10007093-10 CAYM10007093-25 CAYM10007093-50
2-Aminopyrazine
2-Aminopyrazine
Fórmula: C₄H₅N₃
Peso Molecular: 95.1 g/mol
Ponto de ebulição: 203
Ponto de Fusão: 117…120 °C
Número MDL : MFCD00006137
Número CAS: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7