Print…
2-Iodopyrazine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H26244.03 H26244.06
H26244.03EA 59.5 EUR
H26244.03 H26244.06
2-Iodopyrazine 95%
2-Iodopyrazine
Purity: 95% CAS No.: 32111-21-0 Molecular Formula: C4H3IN2 Formula Weight: 205.98 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.655 Boiling Point: 109-110°/34mm MDL No.: MFCD01319019
Fórmula: C₄H₃IN₂
Ponto de ebulição: 109…110 °C (34 mmHg)
Densidade: 2,086
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01319019
Número CAS: 32111-21-0