Print…
Pyrazinamide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Pyrazinecarboxamide, Pyrazine-2-carboxamide, 2-Pyrazinecarboxamide
157640250 157641000 157640100
ACRO157640250EA 75.4 EUR
ACRO157640250 ACRO157641000 ACRO157640100
Pyrazinamide 99%
Pyrazinamide
Fórmula: C₅H₅N₃O
Ponto de ebulição: 357 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 188…191 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006132
Número CAS: 98-96-4
EINECS: 202-717-6
Merck Index: 12,08140
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 191 °C
HPLC ≥98.5 %
Iodate (IO3) ≤0.0005 %
Nitrite (NO2) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0003 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %