Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22108.06
B22108.14
B22108.06EA
32.8
EUR
B22108.06
B22108.14
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid ≥98%
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 89-01-0
Molecular Formula: C6H4N2O4
Formula Weight: 168.11
Melting Point: ca 188° dec.
Beilstein Reference: 147982
Merck Reference: 14,7958
MDL No.: MFCD00006131
Fórmula:
C₆H₄N₂O₄ Ponto de Fusão: ∼ 188 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006131 Número CAS: 89-01-0 EINECS: 201-875-3 Merck Index: 14,7958 |