Print…
Pyrazine-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Pyrazinecarboxylic acid, 2-Pyrazinecarboxylic Acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P56100-100G P56100-25G
SIALP56100-100GEA 142 EUR
SIALP56100-100G SIALP56100-25G
Pyrazine-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Pyrazine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₄N₂O₂
Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa)
Número MDL : MFCD00006130
Número CAS: 98-97-5
EINECS: 202-718-1
Merck Index: 12,08143