Print…
Pyrazine-2-carboxylic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Pyrazinecarboxylic acid, 2-Pyrazinecarboxylic Acid
A13363.14 A13363.22
A13363.14EA 34.5 EUR
A13363.14 A13363.22
Pyrazine-2-carboxylic acid ≥99%
Pyrazine-2-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 98-97-5 Molecular Formula: C5H4N2O2 Formula Weight: 124.10 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 112305 Merck Reference: 14,7959 MDL No.: MFCD00006130
Fórmula: C₅H₄N₂O₂
Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼ 225 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006130
Número CAS: 98-97-5
EINECS: 202-718-1
Merck Index: 14,7959