Print…
Azul de metileno ≥82% (conteúdo de corante), certificado pela Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Atenção
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALM9140-100GEA 270 EUR
SIALM9140-100G SIALM9140-25G M9140-25G M9140-100G
Azul de metileno ≥82% (conteúdo de corante), certificado pela Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Azul de metileno
Fórmula: C₁₆H₁₈ClN₃S
Peso Molecular: 319,86 g/mol
Ponto de Fusão: 180 °C
Densidade: 1,757 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150008
Número CAS: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Merck Index: 12,06137