Print…
Azul de metileno Reag. Ph. Eur., Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
MQ200
1.59270.0010 1.59270.0100
1.59270.0010EA 43.6 EUR
1.59270.0010 1.59270.0100
Azul de metileno Reag. Ph. Eur., Supelco®
Azul de metileno
Fórmula: C₁₆H₁₈ClN₃S
Peso Molecular: 319.86 g/mol
Ponto de Fusão: 180
Densidade: 1.757 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150008
Número CAS: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Merck Index: 12,06137
Encomendar
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 180 °C (decomposition)
Molar Mass 319.86 g/mol (anhydrous)
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
pH 3 (10 g/l, H2O, 20 °C)