Print…
1,4-Butanesultone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,4-Butane sultone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B85501-100G B85501-25G
SIALB85501-100GEA 199 EUR
SIALB85501-100G SIALB85501-25G
1,4-Butanesultone, Sigma-Aldrich®
1,4-Butanesultone
Fórmula: C₄H₈O₃S
Ponto de ebulição: 153 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 12,5…15 °C
Densidade: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006584
Número CAS: 1633-83-6
EINECS: 216-647-9