Print…
1,4-Butanesultone para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1,4-Butane sultone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20665.0050 8.20665.0250
8.20665.0050EA 86.9 EUR
8.20665.0050 8.20665.0250
1,4-Butanesultone para síntese, Sigma-Aldrich®
1,4-Butanesultone
Fórmula: C₄H₈O₃S
Ponto de ebulição: 153 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 12,5…15 °C
Densidade: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006584
Número CAS: 1633-83-6
EINECS: 216-647-9
Encomendar
Solubility 54 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 12.5 - 15.0 °C
Molar Mass 136.16 g/mol
Boiling Point 153 °C (19 hPa)
Flash Point 154 °C
Refractive Index 1.462 (25 °C, 589 nm)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 4-Hydroxy-1-butanesulfonic acid δ-sultone
Hill Formula C4H8O3S