1,4-Butanesultone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,4-Butane sultone
L03992.14
L03992.22
L03992.14EA
48.7
EUR
L03992.14
L03992.22
1,4-Butanesultone ≥99%
1,4-Butanesultone
Purity: 99%
CAS No.: 1633-83-6
Molecular Formula: C4H8O3S
Formula Weight: 136.17
Flash Point: 153°(307°F)
Refractive Index: 1.4640
Melting Point: 12-15°
Boiling Point: 114-116°/1.5mm
Beilstein Reference: 110588
MDL No.: MFCD00006584
Fórmula:
C₄H₈O₃S Ponto de ebulição: 114…116 °C (1,5 mmHg) Ponto de Fusão: 12…15 °C Densidade: 1,335 Ponto de Inflamação: 153 °C (307 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006584 Número CAS: 1633-83-6 EINECS: 216-647-9 |