Print…
1,4-Butanesultone 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,4-Butane sultone
107670250 107671000 107675000
ACRO107670250EA 62 EUR
ACRO107670250 ACRO107671000 ACRO107675000
1,4-Butanesultone 99+%
1,4-Butanesultone
Fórmula: C₄H₈O₃S
Ponto de ebulição: 153 °C (19hPa)
Ponto de Fusão: 12,5…15 °C
Densidade: 1,331 g/cm³
Ponto de Inflamação: 154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006584
Número CAS: 1633-83-6
EINECS: 216-647-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Titration with TBAH ≤0.1 % 4-Hydoxybutanesulfonic acid
Chloride (Cl) ≤100 ppm