Print…
1,3-Propanossultona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,2-Oxathiolane 2,2-dioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
291250-25G 291250-5G
SIAL291250-25GEA 272 EUR
SIAL291250-25G SIAL291250-5G
1,3-Propanossultona, Sigma-Aldrich®
1,3-Propanossultona
Fórmula: C₃H₆O₃S
Peso Molecular: 122.14 g/mol
Ponto de ebulição: 298
Ponto de Fusão: 31
Densidade: 1.3996 g/cm³ (35 °C)
Número MDL : MFCD00005355
Número CAS: 1120-71-4
EINECS: 214-317-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III