Print…
1,3-Propanossultona ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,2-Oxathiolane 2,2-dioxide
A11923.09 A11923.18 A11923.30
A11923.09EA 50.8 EUR
A11923.09 A11923.18 A11923.30
1,3-Propanossultona ≥99%
1,3-Propanossultona
Purity: 99% CAS No.: 1120-71-4 Molecular Formula: C3H6O3S Formula Weight: 122.14 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 30-33° Boiling Point: 179-181°/30mm Beilstein Reference: 109782 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005355
Fórmula: C₃H₆O₃S
Peso Molecular: 122.14 g/mol
Ponto de ebulição: 179…181 °C (30 mmHg)
Ponto de Fusão: 30…33 °C
Densidade: 1.392
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005355
Número CAS: 1120-71-4
EINECS: 214-317-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III