Print…
1,3-Propanossultona 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
131420250 131420010 131421000
ACRO131420250EA 45 EUR
ACRO131420250 ACRO131420010 ACRO131421000
1,3-Propanossultona 97%
1,3-Propanossultona
Fórmula: C₃H₆O₃S
Ponto de ebulição: 180 °C (30 mmHg)
Ponto de Fusão: 30…33 °C
Densidade: 1,392 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005355
Número CAS: 1120-71-4
EINECS: 214-317-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Colorless to white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥96.0 %