Print…
Tetrahydro-4H-pyran-4-one, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
198242-1G 198242-5G
SIAL198242-1GEA 55 EUR
SIAL198242-1G SIAL198242-5G
Tetrahydro-4H-pyran-4-one, Sigma-Aldrich®
Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Fórmula: C₅H₈O₂
Ponto de ebulição: 166 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006581
Número CAS: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2