Print…
γ-Butyrolactone (sintética) ≥98% FCC, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W329118-10KG-K W329118-1KG-K W329118-25KG-K
SIALW329118-10KG-KEA 334 EUR
SIALW329118-10KG-K SIALW329118-1KG-K SIALW329118-25KG-K
γ-Butyrolactone (sintética) ≥98% FCC, Sigma-Aldrich®
γ-Butyrolactone
Fórmula: C₄H₆O₂
Ponto de ebulição: 204 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45 °C (literatura)
Densidade: 1,1286 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005386
Número CAS: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
Merck Index: 13,01596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e855ee75d3243dd31c0ed64e2354b467a7de1f40&vid=a50dd849ab627dd2dde8674edf04ce9bad83f843&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay ≥98%