Print…
2,6-Dimethyl-4-pyrone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
116740250 116741000
ACRO116740250EA 132 EUR
ACRO116740250 ACRO116741000
2,6-Dimethyl-4-pyrone 99%
2,6-Dimethyl-4-pyrone
Fórmula: C₇H₈O₂
Ponto de ebulição: 248…250 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 133…137 °C
Densidade: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006579
Número CAS: 1004-36-0
EINECS: 213-719-1
Encomendar
Appearance White to cream to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 137 °C
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Carbonyl compounds ≤0.01 % (as butyraldehyde)
Titrable acid ≤0.0008 meq/g
Butyl ether ≤0.2 % (GC)