Print…
Sulfureto de cobalto ≥99.5% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cobalt (II) sulphide
13114.14 13114.22
13114.14EA 103 EUR
13114.14 13114.22
Sulfureto de cobalto ≥99.5% (baseado em metais)
Sulfureto de cobalto
Purity: 99.5% CAS No.: 1317-42-6 Molecular Formula: CoS (generally Co6S5 and/or Co4S3) Formula Weight: 91.00 Physical Form: -100 Mesh Powder Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016032
Fórmula: CoS
Peso Molecular: 91 g/mol
Ponto de Fusão: >1116 °C
Densidade: 5.45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016032
Número CAS: 1317-42-6
EINECS: 215-273-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02511