Print…
Ruthenium(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ruthenium (III) 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato-O,O')ruthenium (III), Ruthenium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Tris(2,4-pentanedionato)ruthenium(III)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
282766-1G 282766-5G
SIAL282766-1GEA 211 EUR
SIAL282766-1G SIAL282766-5G
Ruthenium(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Ruthenium(III) acetylacetonate
Fórmula: C₁₅H₂₁O₆Ru
Peso Molecular: 398.4 g/mol
Número MDL : MFCD00000030
Número CAS: 14284-93-6
EINECS: 238-193-0