Print…
Ruthenium(III) acetylacetonate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ruthenium (III) 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato-O,O')ruthenium (III), Ruthenium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Tris(2,4-pentanedionato)ruthenium(III)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14056.0001 8.14056.0005
8.14056.0001EA 110 EUR
8.14056.0001 8.14056.0005
Ruthenium(III) acetylacetonate para síntese, Sigma-Aldrich®
Ruthenium(III) acetylacetonate
Fórmula: C₁₅H₂₁O₆Ru
Peso Molecular: 398.4 g/mol
Número MDL : MFCD00000030
Número CAS: 14284-93-6
EINECS: 238-193-0
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 230 - 235 °C
Molar Mass 398.39 g/mol
Synonyms Tris(acetylacetonato)ruthenium(III), Tris(pentane-2,4-dionato)ruthenium(III)
Hill Formula C15H21O6Ru
Chemical Formula (CH3C(O)=CHCOCH3)3Ru