Print…
Ruthenium(III) acetylacetonate (≥24% Ru)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ruthenium (III) 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato-O,O')ruthenium (III), Ruthenium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Tris(2,4-pentanedionato)ruthenium(III)
10568.03 10568.06
10568.03EA 150 EUR
10568.03 10568.06
Ruthenium(III) acetylacetonate (≥24% Ru)
Ruthenium(III) acetylacetonate
CAS No.: 14284-93-6 Molecular Formula: C15H21O6Ru Formula Weight: 398.40 Physical Form: Crystalline Appearance: Red Melting Point: 260° dec. MDL No.: MFCD00000030
Hydrogenation
Fórmula: C₁₅H₂₁O₆Ru
Peso Molecular: 398.4 g/mol
Ponto de Fusão: 260 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000030
Número CAS: 14284-93-6
EINECS: 238-193-0