Print…
Rhodium (III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
282774-1G 282774-250MG 282774-5G
SIAL282774-1GEA 646 EUR
SIAL282774-1G SIAL282774-250MG SIAL282774-5G
Rhodium (III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Rhodium (III) acetylacetonate
Fórmula: C₁₅H₂₁O₆Rh
Ponto de Fusão: 202…205 °C
Número MDL : MFCD00083144
Número CAS: 14284-92-5
EINECS: 244-527-6