Rhodium (III) acetylacetonate (≥25,2% Rh) ≥99.99% (baseado nos metais), Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10561.02
10561.03
10561.06
10561.02EA
510
EUR
10561.02
10561.03
10561.06
Rhodium (III) acetylacetonate (≥25,2% Rh) ≥99.99% (baseado nos metais), Premion®
Rhodium (III) acetylacetonate
Purity: 99.99%
CAS No.: 14284-92-5
Molecular Formula: C15H21O6Rh
Formula Weight: 400.23
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 263-264°
MDL No.: MFCD00083144
Fórmula:
C₁₅H₂₁O₆Rh Ponto de Fusão: 263…264 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00083144 Número CAS: 14284-92-5 EINECS: 238-192-5 |