Print…
Iridium(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
333352-2.5G 333352-500MG
SIAL333352-2.5GEA 1020 EUR
SIAL333352-2.5G SIAL333352-500MG
Iridium(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Iridium(III) acetylacetonate
Fórmula: C₁₅H₂₁IrO₆
Número MDL : MFCD00015353
Número CAS: 15635-87-7
EINECS: 239-711-8