Print…
Iridium(III) acetylacetonate (≥37,5% Ir)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Iridium(III) 2,4-acetylacetonate, Tris(2,4-pentanedionato-O,O')iridium (III), Iridium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Iridium (III) 2,4-pentanedionate
10514.01 10514.03 10514.06
10514.01EA 132 EUR
10514.01 10514.03 10514.06
Iridium(III) acetylacetonate (≥37,5% Ir)
Iridium(III) acetylacetonate
CAS No.: 15635-87-7 Molecular Formula: C15H21IrO6 Formula Weight: 489.53 Physical Form: Crystalline Appearance: Orange-yellow Odour: Odourless MDL No.: MFCD00015353
Fórmula: C₁₅H₂₁IrO₆
Peso Molecular: 489.55 g/mol
Ponto de Fusão: 269…271 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015353
Número CAS: 15635-87-7
EINECS: 239-711-8