Print…
Iron(III) acetylacetonate 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')iron (III), Ferric acetylacetonate, Iron (III) 2,4-pentanedionate, Iron (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O')
119130250 119131000 119132500 119130010
ACRO119130250EA 26.2 EUR
ACRO119130250 ACRO119131000 ACRO119132500 ACRO119130010
Iron(III) acetylacetonate 99+%
Iron(III) acetylacetonate
Fórmula: C₁₅H₂₁FeO₆
Peso Molecular: 353.18 g/mol
Ponto de ebulição: 100
Ponto de Fusão: 180…183 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000020
Número CAS: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5
Encomendar
Appearance Dark orange to dark red Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥99.0 %
HPLC ≥94 %