Print…
Cobalt (III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Cobalt (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Cobalt (III) 2,4-pentanedionate, Cobalt tris(acetylacetonate), Tris(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (III)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C83902-100G C83902-25G
SIALC83902-100GEA 320 EUR
SIALC83902-100G SIALC83902-25G
Cobalt (III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Cobalt (III) acetylacetonate
Fórmula: C₁₅H₂₁CoO₆
Peso Molecular: 356.26 g/mol
Número MDL : MFCD00013488
Número CAS: 21679-46-9
EINECS: 244-527-6