Cobalt (III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
494534-25G
494534-5G
SIAL494534-25GEA
342
EUR
SIAL494534-25G
SIAL494534-5G
Cobalt (III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Cobalt (III) acetylacetonate
Fórmula:
C₁₅H₂₁CoO₆ |
Número MDL :
MFCD00013488 Número CAS: 21679-46-9 EINECS: 244-527-6 |