Print…
Cobalt (III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
494534-25G 494534-5G
SIAL494534-25GEA 342 EUR
SIAL494534-25G SIAL494534-5G
Cobalt (III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Cobalt (III) acetylacetonate
Fórmula: C₁₅H₂₁CoO₆
Número MDL : MFCD00013488
Número CAS: 21679-46-9
EINECS: 244-527-6