Print…
Cobalt (III) acetylacetonate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cobalt (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Cobalt (III) 2,4-pentanedionate, Cobalt tris(acetylacetonate), Tris(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (III)
12536.06 12536.14 12536.22
12536.06EA 40.6 EUR
12536.06 12536.14 12536.22
Cobalt (III) acetylacetonate
Cobalt (III) acetylacetonate
CAS No.: 21679-46-9 Molecular Formula: C15H21CoO6 Formula Weight: 356.26 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive and Hygroscopic Odour: Light MDL No.: MFCD00013488
Fórmula: C₁₅H₂₁CoO₆
Peso Molecular: 356.26 g/mol
Ponto de Fusão: 211 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013488
Número CAS: 21679-46-9
EINECS: 244-527-6