Print…
Platinum(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
282782-500MG 282782-5G
SIAL282782-500MGEA 311 EUR
SIAL282782-500MG SIAL282782-5G
Platinum(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Platinum(II) acetylacetonate
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄Pt
Ponto de Fusão: 250…252 °C
Densidade: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000028
Número CAS: 15170-57-7
EINECS: 239-223-5