Print…
Palladium(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Palladium (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')palladium (II), Palladium (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Palladium(II) 2,4-pentanedionate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
683388-2G 683388-500MG
SIAL683388-2GEA 175 EUR
SIAL683388-2G SIAL683388-500MG
Palladium(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) acetylacetonate
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄Pd
Peso Molecular: 304.64 g/mol
Ponto de ebulição: ∼190 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 190
Número MDL : MFCD00000025
Número CAS: 14024-61-4
EINECS: 237-859-8