Print…
Palladium(II) acetylacetonate (35% Pd)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
197580010 197580050
ACRO197580010EA 112 EUR
ACRO197580010 ACRO197580050
Palladium(II) acetylacetonate (35% Pd)
Palladium(II) acetylacetonate
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄Pd
Ponto de ebulição: ? 190 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 190 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000025
Número CAS: 14024-61-4
EINECS: 237-859-8
Encomendar
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 33.9 to 35.9 % (Pd)