Print…
Nickel(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
283657-25G 283657-50G 283657-5G
SIAL283657-25GEA 230 EUR
SIAL283657-25G SIAL283657-50G SIAL283657-5G
Nickel(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Nickel(II) acetylacetonate
Fórmula: C₁₀H₁₄NiO₄
Ponto de ebulição: 220 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 208 °C
Densidade: 1,455 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000024
Número CAS: 3264-82-2
EINECS: 221-875-7
Merck Index: 12,06584