Nickel(II) acetylacetonate, anidro ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II), Nickel (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Nickel acetylacetonate, Nickel (II) 2,4-pentanedionate
18811.06
18811.14
18811.22
18811.36
18811.06EA
32.5
EUR
18811.06
18811.14
18811.22
18811.36
Nickel(II) acetylacetonate, anidro ≥95%
Nickel(II) acetylacetonate
Purity: 95%
CAS No.: 3264-82-2
Molecular Formula: C10H14NiO4
Formula Weight: 256.91
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: ca 230° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol, toluene
Beilstein Reference: 4157970
Merck Reference: 14,6500
MDL No.: MFCD00000024
Catalyst and U.V. stabilizer
Fórmula:
C₁₀H₁₄NiO₄ Peso Molecular: 256.91 g/mol Ponto de ebulição: 220 Ponto de Fusão: ∼ 230 °C (decomposição) Densidade: 1.455 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000024 Número CAS: 3264-82-2 EINECS: 221-875-7 Merck Index: 14,6500 |